Fortfahren mit
8.20561
2-Phenylacetohydrazid
for synthesis
Synonym(e):
2-Phenylacetohydrazid, Essigsäure-2-phenylhydrazid, 1-Acetyl-2-phenylhydrazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.18
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
204-055-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
131 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(NC(=O)C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-7(11)9-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3,(H,9,11)
InChI key
UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 127 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 130 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
WGK
WGK 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)