Fortfahren mit
8.20604
Glutarsäureanhydrid
for synthesis
Synonym(e):
Glutarsäureanhydrid, Tetrahydropyran-2,6-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-593-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.05 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
320 °C
potency
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
290.5 °C/1013 hPa
mp
53-57 °C
transition temp
flash point 175 °C
density
1.24 g/cm3 at 60 °C
bulk density
990 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
InChI key
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 95,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 53 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 57 °C
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutarsäureanhydrid
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
347.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
175 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)