Fortfahren mit
8.20701
Indene
for synthesis
Synonym(e):
Indene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-393-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
€ 81,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
mp
-2 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1c2c(cccc2)C=C1
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
InChI key
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indene
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)