Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,90 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 190,00 |
10 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.950,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5NS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.21
UNSPSC Code:
12352113
EC Index Number:
202-512-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
potency
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101-106 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S1CCNC1=S
InChI
1S/C3H5NS2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5)
InChI key
WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Apoptoseinduktion in Melanomzellen: In einer Studie wurde ein Ruthenium(II)-Komplex mit 2-Mercaptothiazolin-Ligand beschrieben, der spezifisch in Melanomzellen eine selektive Zytotoxizität durch DNA-Schädigung und Apoptose induziert. Dies unterstreicht dessen Potenzial als therapeutischer Wirkstoff in der Onkologie (de Melo et al., 2024).
- Antimikrobielle und synergistische Aktivitäten: Thiazolin-Derivate, einschließlich Verbindungen, die mit 2-Mercaptothiazolin verwandt sind, wurden auf ihre antimikrobiellen und synergistischen Wirkungen mit konventionellen Antibiotika gegen multiresistenten Staphylococcus aureus untersucht, was eine potenzielle Strategie zur Verbesserung der antibiotischen Wirksamkeit darstellt (Khan et al., 2020).
- Antimikrobielle Untersuchung von Metallkomplexen: Die Beurteilung der antimikrobiellen Eigenschaften von Cd(II)- und Sn(II)-Komplexen mit 2-Mercaptothiazolin unterstreicht die Rolle der Verbindung bei der Verbesserung der Bioaktivität von metallbasierten Therapeutika (Gaber et al., 2021).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Thiazolin-2-thiol
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?