Fortfahren mit
8.41018
Ethyl salicylate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl salicylate, Salicylic acid ethyl ester, Ethyl-2-hydroxybenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
EC Index Number:
204-265-5
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
1320 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
1.3 °C
transition temp
flash point 100 °C
solubility
0.25 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.128 - 1.132
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl salicylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)