Fortfahren mit
8750-OP
TAE Buffer
OmniPur® Grade, 25X, Premixed Powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41105319
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
fine powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
color
white
shipped in
ambient
General description
Each pouch makes 1L of 25X TAE Buffer(1X = 0.04M TRIS, 0.04M Acetate, 0.001M EDTA). Molecular Biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
pH at 25°C: 8.2-8.4
Protease: None detected
RNase: None detected
Solubility (10%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TAE Buffer
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)