Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 427,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060190
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfitting
3/8 in. (product side)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
(Produktseite) mit 3/8"-Gewinde
Unsere Entnahme- und Sicherheitskomponenten sind dank einer großen Auswahl an Reduzierstücken, Adaptern und Kupplungen leicht miteinander zu verbinden. Durch die große Vielfalt sind viele verschiedene kundenspezifische Installationen möglich – alles für Ihre individuellen Anforderungen.
Dieser Schnellkupplungsanschluss ist aus Edelstahl mit einer speziellen hochwertigen Dichtung für maximalen Schutz der Qualität unserer Lösungsmittel hergestellt. Er ist mit einer Kupplung (Innengewinde) Typ 21 und G3/8-Außengewinde ausgestattet.
Dieser Schnellkupplungsanschluss ist aus Edelstahl mit einer speziellen hochwertigen Dichtung für maximalen Schutz der Qualität unserer Lösungsmittel hergestellt. Er ist mit einer Kupplung (Innengewinde) Typ 21 und G3/8-Außengewinde ausgestattet.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 3/8 in. (product side) | description stainless steel connector, female connector for Type 21 coupling, for use with 8 x 6mm gas feed tube | description - | description - |
| fitting 3/8 in. (product side) | fitting female connector for Type 21 coupling | fitting - | fitting - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schnellkupplungsanschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?