Fortfahren mit
902822
Rapid-action nipple with tube connection 6x4 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 427,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
€ 427,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Our withdrawal and safety components are easily interconnectable thanks to a wide selection of reducers, adapters and couplings. Due to the wide variety, many different customized installations are possible – everything for your individual requirements.
This rapid-action connector is made of stainless steel with a special high quality sealing for maximum protection of our solvents quality. It is equipped with nipple (male) Type 21 and tube connector 6x4 mm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
902266928891902267
description
-
description
3/8 in. (gas side)
description
-
description
3/8 in. (product side)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)