Fortfahren mit
902282
Rapid-action connector
for use with product tube (8 x 6 mm)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 427,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060190
€ 427,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with product tube (8 x 6 mm)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Our withdrawal and safety components are easily interconnectable thanks to a wide selection of reducers, adapters and couplings. Due to the wide variety, many different customized installations are possible – everything for your individual requirements. This rapid-action connector is made of stainless steel with a special high quality sealing for maximum protection of the our solvents quality. It is equipped with nipple (male) Type 21 and tube connector 8x6 mm.
for product tube (8 x 6 mm)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
902265902267928891
description
for use with product tube (8 x 6 mm)
description
stainless steel connector, female connector for Type 21 coupling, for use with 8 x 6mm gas feed tube
description
3/8 in. (product side)
description
-
compatibility
for use with product tube (8 x 6 mm)
compatibility
for use with 8 x 6mm gas feed tube
compatibility
-
compatibility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rapid-action connector
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)