Fortfahren mit
A001
NovaSeptum Bag rack, single sampling, for 1-port Holder In-line
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
30 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A006A003A002
description
-
description
-
description
For use with 5-port holder, TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
description
For use with 1-port holder, TC 25/NAC 18
width
30 mm
width
280 mm
width
-
width
-
suitability
suitable for sampling
suitability
suitable for sampling
suitability
-
suitability
-
weight
0.5 kg1.1 lb
weight
0.5 kg1.1 lb
weight
0.5 kg (1.1 lb)
weight
0.5 kg1.1 lb
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
needle size
2.0 mm
needle size
2.0 mm
needle size
-
needle size
-
H
260-460 mm
H
260-460 mm
H
-
H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)