Fortfahren mit
A006
NovaSeptum Bag rack, multi sampling, for 1-port Holder, TC 25/NAC 18
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
280 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A001A003A002
description
-
description
-
description
For use with 5-port holder, TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
description
For use with 1-port holder, TC 25/NAC 18
L
250 mm
L
250 mm
L
-
L
-
needle size
2.0 mm
needle size
2.0 mm
needle size
-
needle size
-
suitability
suitable for sampling
suitability
suitable for sampling
suitability
-
suitability
-
weight
0.5 kg1.1 lb
weight
0.5 kg1.1 lb
weight
0.5 kg (1.1 lb)
weight
0.5 kg1.1 lb
H
260-460 mm
H
260-460 mm
H
-
H
-
width
280 mm
width
30 mm
width
-
width
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)