Fortfahren mit
AB5574
Anti-TrpC6-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Transient Receptor Potential-Like Channel 6, Trp6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Trpc6(89823)
Immunogen
Peptid, den Aminosäuren 24–38 von Maus-TRPC6 entsprechend (Zhu et al. 1996). Zugangsnr. Q61143
Application
Der Anti-TrpC6-Antikörper ist ein Antikörper gegen TrpC6 zur Verwendung in IH und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Western Blotting: 1:200–1:400 mittels ECL an Gehirnmembranen der Ratte.
Immunhistochemie an Maushirnschnitten.
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Die Zugabe von 0,1–0,5 % Tween-20 zur Antikörperlösung wird empfohlen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt TrpC6 (transienter Rezeptorpotential-ähnlicher Kanal 6, TRP-6). Kreuzreagiert nicht mit anderen bekannten Proteinen.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Es ist zu erwarten, dass der Antikörper aufgrund der Sequenzkonservierung (15/16) auch mit Protein vom Menschen reagiert. Andere Spezies wurden noch nicht getestet.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Lyophilisiert aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH 7,4) mit 1 % BSA und 0,05 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Mit 50 μl sterilem entionisiertem Wasser rekonstituieren. Antikörperpräparat vor der Verwendung zentrifugieren (10.000 x g für eine Dauer von 5 Minuten).
Preparation Note
Das lyophilisierte Material kann bei -20 °C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Nach der Rekonstitution bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
KONTROLLANTIGEN: Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Die Stammlösung des Antigens kann mit 100 μl sterilem entionisiertem Wasser aufbereitet werden. Für die Negativkontrolle 1 μg Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde lang bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4300572HPA062164T6442
description
Chemicon®, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
rat ... Trpc6(89823)
Gene Information
human ... TRPC6(7225)
Gene Information
human ... TRPC6(7225)
Gene Information
human ... TRPC6(7225)
mouse ... Trpc6(22068)
rat ... Trpc6(89823)
species reactivity
rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)