Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CACNA2D1(781)
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
KONTROLLANTIGEN: Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 20 μg Kontrollantigen. Die Stammlösung des Antigens kann mit 100 μl sterilem entionisiertem Wasser aufbereitet werden. Für die Negativkontrolle 0,75 μg Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from rabbit | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description Chemicon®, from rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... CACNA2D1(781) | Gene Information - | Gene Information human ... CACNA2D1(781) | Gene Information human ... CACNA1C(775) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?