Fortfahren mit
ABE26
Anti-Acetyl-c-Myc (Lys323)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, c-MYC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
WB
Citations:
6
€ 426,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys323)
Gene Information
chimpanzee ... Myc(464393)
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rhesus monkey ... Myc(694626)
General description
c-Myc (bHLHe39) ist ein Transkriptionsfaktor, der die Expression mehrerer Gene reguliert, die an Apoptose, Zellwachstum, Differenzierung und Proliferation beteiligt sind. Aktives c-Myc ist über die C-terminale Helix-Loop-Helix-Leucin-Zipper (bHLHLZ)-Domäne von c-Myc’an das MAX-Protein gekoppelt. Das c-Myc-MAX-Heterodimer interagiert auch mit einer Reihe anderer mit der Transkription zusammenhängender Proteine, darunter TRRAP, p107 und Miz-1, und c-Myc-MAX reguliert möglicherweise indirekt Histonacetylasen, die an der Umgestaltung des Chromatins beteiligt sind. c-Myc selbst wird von GCN5 an Lysin 323 und von p300/CBP an Lysin 148 und 157 acetyliert. Die Bedeutung der Acetylierung von c-Myc wird noch untersucht; frühere Studien haben jedoch nahegelegt, dass die HAT-abhängige Acetylierung von c-Myc seinen Umsatz und seine Stabilität regulieren kann. c-Myc kann bei verschiedenen Krebsarten wie dem Burkitt-Lymphom’eine Rolle spielen.
~58 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt zwei Isoformen mit 49 und 51 kDa
Immunogen
Epitop: Acetyliertes Lys323
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem an Lys323 acetylierten menschlichen c-Myc entspricht.
Application
Analyse des Peptidinhibitionstests: 2 µg/ml aus einer repräsentativen Charge blockierte Acetyl-c-Myc (Lys323) in HEK293T, das mit Wildtyp-c-Myc oder mutiertem c-Myc (Lys323R) und P300 co-transfiziert wurde.
Analyse des Peptidinhibitionstest: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in HEK293T-Zellen verwendet, die mit c-Myc und P300 vom Wildtyp der Maus co-transfiziert wurden. (Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ernest Martinez, Abteilung für Biochemie, University of California in Riverside)
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Verwenden Sie den Anti-Acetyl-c-Myc (Lys323)-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper), der im Western Blotting validiert wurde, um Acetyl-c-Myc (Lys323), auch bekannt als HLHe39, Proto-Onkogen c-Myc, Transkriptionsfaktor p64, c-MYC, nachzuweisen.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Ratten, Katzen, Schafe und Rinder (90 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt c-Myc acetyliert an Lys323.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in transfizierten HEK293T-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wies c-Myc auf 10 µg transfizierten HEK293T-Zelllysaten nach.
Kontrolle
Transfizierte HEK293T-Zelllysate
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7470ABE25MABE282
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
affinity isolated antibody
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 9E10, from mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ChIP: suitable
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)