Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WAC(51322)
General description
Immunogen
Application
Epigenetik & Zellkernfunktion
Chromatin-Biologie
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge eines unabhängigen Labors wies den N-Terminus von WAC in 293T-Zelllysaten nach, die stabil mit SFB-RNF20 transfiziert waren, und in HCT116-Zelllysaten, die mit siRNA-Negativkontrolle transfiziert waren (Zhang, F. und Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4): 384-397.).
Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies den N-Terminus von WAC in HCT116-Zelllysaten nach, die mit siRNA-Negativkontrolle transfiziert waren, zeigte jedoch einen Signalverlust in HCT166-Zelllysaten, die mit siRNF20 transfiziert waren (Zhang, F. und Yu, X. (2011). Mol Cell. 41(4): 384-397.).
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies WAC, N-Terminus in 10 µg K562-Zelllysat nach.
K562-Zelllysat
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from rabbit, purified by affinity chromatography | description from rabbit | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) ChIP: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, ChIP: suitable | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL | technique(s) immunohistochemistry: 1:50- 1:200 |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?