Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
biological source
donkey
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.6 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Dieser Anti-Maus-IgG-Antikörper des Esels, Konjugat mit alkalischer Phosphatase, Spezies-adsorbiert, ist zur Verwendung in ELISA, WB für den Nachweis von Maus-IgG des Esels validiert.
ELISA und Western-Blot bei einer Verdünnung von 1:5000–1:50.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Maus-IgG (H+L) (absorbiert für minimale Kreuzreaktivität mit Serumproteinen von Rind, Huhn, Ziege, Meerschweinchen, Syrischem Hamster, Pferd, Mensch, Schaf, Kaninchen und Ratte)
Physical form
Lyophilisiert. Puffer = 0,01 m Tris-HCl, 0,25 M NaCl, pH-Wert 8,0, mit 15 mg/ml BSA und 0,05 % Natriumazid.
REKONSTITUTION:
Mit 0,5 l sterilem, destilliertem Wasser auf 1,0 mg/ml rekonstituieren.
REKONSTITUTION:
Mit 0,5 l sterilem, destilliertem Wasser auf 1,0 mg/ml rekonstituieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?