Fortfahren mit
AP194F
Donkey Anti-Chicken IgY Antibody, FITC conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Synonym(e):
Chicken IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
9
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Donkey anti-Chicken IgY Antibody, FITC conjugate, Species Adsorbed detects level of Donkey Chicken IgY & has been published & validated for use in IF.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP192FAP192P
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from donkey
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
species reactivity
chicken
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)