Fortfahren mit
CTGR03TP1
Aervent® 0.2 µm, Cartridge
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (76 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonym(e):
Aervent CTGR Cartridge Filter 30 in. 0.2 µm Code 0, Aervent® 0.2 µm, Cartridge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aervent® 0,2 µm, Kartusche, Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 30 in. Code 0
Quality Segment
material
PTFE , polypropylene , polypropylene support, silicone seal
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
steam-in-place compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
≤72 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water), 1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C, 1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent), 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
gas filtration: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
30 in. (76 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
1.95 m2
impurities
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤105 mg/cartridge
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
input
sample type gas
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
cartridge code
Code 0 (2-222; O-rings)
General description
Device Configuration: Filterelement
Features and Benefits
Rated for aerosol retention of a total challenge of 108–1010 plaque forming units of ΦX-174 virus particles at 85 Nm3/h (50 SCFM) per cartridge.
Packaging
Leicht zu öffnender Beutel
Preparation Note
Dieses Produkt enthält eine PTFE-Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilization Method
150 (100 in Fließrichtung/50 gegen die Fließrichtung) In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 145 °C
Analysis Note
Bacterial Retention
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
HydroCorr: ≤2.3 mL/min @ 2.6 bar (38 psig) per 30 in cartridge
Gravimetric Extractables: after 24 hours in a 70/30% IPA/water mixture at controlled room temperature
Retains Brevundimonas diminuta liquid aerosol for 21 days at a minimum challenge of 10⁷ CFU/cm²
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CTGR73TP1CTGR02TP1CTGR75S01
description
Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 30 in. Code 0
description
Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 30 in. Code 7
description
Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 20 in. Code 0
description
Chemistry: 0.2 µm Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE) Configuration: 5 in. Code 7
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
filtration area
1.95 m2
filtration area
1.95 m2
filtration area
1.3 m2
filtration area
0.33 m2
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aervent® 0,2 µm, Kartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)