Fortfahren mit
ECM515
QCM Chemotaxis-Zellmigrationsassay, 96-Well (3 µm), fluorimetrisch
The Chemicon QCM 3 uM 96-well Migration Assay provides a quick & efficient system for quantitative determination of various factors on cell migration, including screening of pharmacological agents or evaluation of integrins.
Synonym(e):
Chemotaxis-Assaykit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable, cell migration: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Packaging
96 Wells
Other Notes
Sterile 96-Well-Zellmigrationsplattenanordnung, 3μ mol/l: (Art.-Nr. 90199) Eine Anzuchtwanne mit 96 Wells und eine Zellmigrationskammerplatte mit 96 Wells mit 3-μm-Poreneinsatz. Fläche = 0,3 cm2, 50.000 Zellen pro Well
Zellkulturwanne mit 96 Wells: (Art.-Nr. 90129) Eine Anzuchtwanne mit 96 Wells
Zellablösungslösung: (Art.-Nr. 90131) Eine Flasche – 16 ml.
4X-Zelllysepuffer: (Art.-Nr. 90130) Eine Flasche – 16 ml.
CyQuant GR Dye: (Art.-Nr. 90132) Ein Fläschchen – 75 μl
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM510ECM509ECM512
description
The Chemicon QCM 3 uM 96-well Migration Assay provides a quick & efficient system for quantitative determination of various factors on cell migration, including screening of pharmacological agents or evaluation of integrins.
description
The QCM 8 uM 96-well Migration Assay utilizes a 8 um pore size, which is appropriate for leukocyte migration.
description
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with fluorescent detection.
description
The QCM 5 um 96-well Migration Assay utilizes a 5 um pore size, which is appropriate for studying monocyte/macrophage migration.
technique(s)
activity assay: suitable, cell migration: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell migration: suitable, activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable, cell migration: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable, cell migration: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
all
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
QCM, Chemicon®
manufacturer/tradename
QCM, Chemicon®
manufacturer/tradename
QCM, Chemicon®
manufacturer/tradename
QCM, Chemicon®
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)