Fortfahren mit
ECM610
PAI-Aktivitäts-Assaykit
The PAI Activity Assay Kit provides a quick, efficient & sensitive system for evaluation of inhibition of uPA activity by PAI & for screening of uPA inhibitors.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PLAU(5328)
General description
Das CHEMICON PAI-Aktivitäts-Assaykit bietet ein schnelles, effizientes und empfindliches System zur Beurteilung der Hemmung der uPA-Aktivität mittels PAI und zum Screenen von uPA-Inhibitoren. Für diesen kolorimetrischen Assay wird keine Radioaktivität oder Fluoreszenz benötigt. Der Assay weist eine Sensitivität über einen Inhibitionsbereich von 0,05–50 Einheiten der uPA-Aktivität auf.
Im CHEMICON PAI-Aktivitäts-Assaykit wird ein chromogenes Substrat eingesetzt, das durch den aktiven uPA gespalten wird, der durch seine optische Dichte bei 405 nm (OD405) nachweisbar ist. Durch Zugabe der PAI-Probe wird die Substratspaltung durch uPA blockiert.
Das CHEMICON PAI-Assaykit eignet sich hervorragend zur Messung der hemmenden PAI-Aktivität gegenüber uPA in aufgereinigten Präparaten und Zellkulturen sowie in Serum unter pathologischen Bedingungen wie einer vorliegenden Sepsis. Des Weiteren ist der Assay beim Sreening von uPA-Inhibitoren nützlich.
Jedes CHEMICON PAI-Aktivitäts-Assaykit enthält ausreichend Reagenzien zur Beurteilung von 96 Proben, einschließlich uPA-Standard aus Menschenurin und ein in E.Coli exprimiertes Protein, das den Aminosäuren 24 bis 427 von menschlichem PAI-1 (reife Form) entspricht, als Positivkontrolle. Die PAI-1-Positivkontrolle enthält eine Mischung aus aktiven und latenten Formen mit >45 % der aktiven Form. Es wird empfohlen, Proben in doppelter oder dreifacher Ausführung zu verwenden.
Das CHEMICON PAI-Aktivitäts-Assaykit ist nur für Forschungszwecke vorgesehen, nicht für diagnostische oder therapeutische Anwendungen.
Testprinzip:
Im CHEMICON PAI-Aktivitäts-Assaykit wird ein chromogenes Substrat eingesetzt, das durch den aktiven uPA gespalten wird, der durch seine optische Dichte bei 405 nm (OD405) nachweisbar ist. Durch Zugabe der PAI-Probe wird die Substratspaltung durch uPA blockiert.
Anwendung:
Das CHEMICON PAI-Assaykit eignet sich hervorragend zur Messung der hemmenden PAI-Aktivität gegenüber uPA in aufgereinigten Präparaten und Zellkulturen sowie in Serum unter pathologischen Bedingungen wie einer vorliegenden Sepsis. Des Weiteren ist der Assay beim Sreening von uPA-Inhibitoren nützlich.
Jedes CHEMICON PAI-Aktivitäts-Assaykit enthält ausreichend Reagenzien zur Beurteilung von 96 Proben, einschließlich uPA-Standard aus Menschenurin und ein in E.Coli exprimiertes Protein, das den Aminosäuren 24 bis 427 von menschlichem PAI-1 (reife Form) entspricht, als Positivkontrolle. Die PAI-1-Positivkontrolle enthält eine Mischung aus aktiven und latenten Formen mit >45 % der aktiven Form. Es wird empfohlen, Proben in doppelter oder dreifacher Ausführung zu verwenden.
Das CHEMICON PAI-Aktivitäts-Assaykit ist nur für Forschungszwecke vorgesehen, nicht für diagnostische oder therapeutische Anwendungen.
Application
Das PAI-Aktivitäts-Assaykit bietet ein schnelles, effizientes und empfindliches System zur Beurteilung der Hemmung der uPA-Aktivität mittels PAI und zum Screenen von uPA-Inhibitoren.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Packaging
96 Wells
Preparation Note
Die Kitmaterialien können bei -20 °C bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Das rekonstituierte chromogene Substrat bei 2–8 °C aufbewahren.
Other Notes
uPA-Standard: (Art.-Nr. 90092) Ein lyophilisiertes Fläschchen, 1000 Einheiten uPA aus Menschenurin.
Chromogenes Substrat: (Art.-Nr. 90545) Eine 5-mg-Flasche Tripeptid mit pNA-Gruppe.
Assaypuffer, 10X: (Art.-Nr. 90091) Eine 5-ml-Flasche.
PAI-1-Positivkontrolle: (Art.-Nr. 90093) Ein 400-μl-Fläschchen mit 20 μg aufgereinigtem PAI-1 mit 0,1 % BSA.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM600CC4000MAB7774
description
The PAI Activity Assay Kit provides a quick, efficient & sensitive system for evaluation of inhibition of uPA activity by PAI & for screening of uPA inhibitors.
description
The uPA Activity Assay Kit provides a quick, efficient & sensitive system for evaluation of uPA activity & for screening of uPA inhibitors.
description
-
description
clone 10D.7.2, Chemicon®, from mouse
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... PLAU(5328)
Gene Information
human ... PLAU(5328)
Gene Information
human ... PLAU(5328)
Gene Information
human ... PLAU(5328)
NCBI accession no.
NM_002658.2
NCBI accession no.
NM_002658.2
NCBI accession no.
NM_002658.2
NCBI accession no.
NM_002658.2
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)