Fortfahren mit
ECM675
3D Kollagen-Kulturkit
3D cell culture kit includes: Human Collagen, Mediums (RPMI, M199 and DMEM), PBS with Phenol Red and Neutralization Solution
Synonym(e):
3D Cell Culture Kit, Collagen Culture Kit, Kit for 3D Collagen Culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32161000
Biological source:
rat
Form:
liquid
Technique(s):
activity assay: suitable, cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
form
liquid
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Die Zellmigration ist eine grundlegende Funktion der normalen zellulären Prozesse, wie Zellproliferation und -migration. In-vitro wird das Zellverhalten in der Regel in einem 2D-Umfeld untersucht. Im Körper liegen die Zellen jedoch in einer dreidimensionalen extrazellulären Matrixumgebung vor, die reich an Kollagen Typ 1 ist. In 3D-Matrizes kultivierte Zellen spiegeln die In-vivo-Zellphysiologie in der Tat besser wider als traditionelle 2D-Systeme.
CHEMICON (EMD Millipore) hat ein dreidimensionales Zellkultursystem entwickelt, das die Kollagen-reiche extrazelluläre Matrix von normalem Gewebe genau nachahmt. Dieses 3D-System bietet eine schnelle und einfache Methode zum Analysieren der Zellangiogenese, -migration, -apoptose, -proliferation und Gewebebildung in einer 3D-Kollagen-Matrix. Zellen, die in diesem 3D-System suspendiert wurden, können mittels Phasenkontrast- oder Fluoreszenzlichtmikroskopie leicht visualisiert werden. Die Zellen können direkt in der Matrix fixiert und gefärbt sowie zur Visualisierung von spezifischen intra- und extrazellulären Proteinen mit Antikörpern behandelt werden. Darüber hinaus können in unserem 3D-System suspendierte Zellen auch mit verschiedenen Reagenzien behandelt werden, um ein umfangreiches Screening der biologischen Reaktionen auf Wachstumsfaktoren und chemische Wirkstoffe zu ermöglichen.
Ein weiterer Vorteil für Forscher besteht darin, dass sterile und lebensfähige Zellen für weitere Versuche, wie FACS- oder biochemische Analysen, aus dem 3D-Zellkultursystem entfernt werden können.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Application
Dieses 3D-System bietet eine schnelle und einfache Methode zum Analysieren der Zellangiogenese, -migration, -apoptose, -proliferation und Gewebebildung in einer 3D-Kollagen-Matrix. Zellen, die in diesem 3D-System suspendiert wurden, können mittels Phasenkontrast- oder Fluoreszenzlichtmikroskopie leicht visualisiert werden. Die Zellen können direkt in der Matrix fixiert und gefärbt sowie zur Visualisierung von spezifischen intra- und extrazellulären Proteinen mit Antikörpern behandelt werden. Darüber hinaus können in unserem 3D-System suspendierte Zellen auch mit verschiedenen Reagenzien behandelt werden, um ein umfangreiches Screening der biologischen Reaktionen auf Wachstumsfaktoren und chemische Wirkstoffe zu ermöglichen.
Ein weiterer Vorteil für Forscher besteht darin, dass sterile und lebensfähige Zellen für weitere Versuche, wie FACS- oder biochemische Analysen, aus dem 3D-Zellkultursystem entfernt werden können.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Physical form
Die Kollagenlösung wird in 6-mM-Acetatpuffer mit einem pH-Wert von ~7,0 bereitgestellt.
Preparation Note
Die Kit-Materialien bis zum Verfallsdatum bei 4 °C aufbewahren.
Other Notes
Kollagenlösung – (Art.-Nr. 90135) Eine Flasche – 10 ml
5X RPMI-Medium – (Art.-Nr. 90134) Eine Flasche – 2,5 ml
5X M199-Medium – (Art.-Nr. 90133) Eine Flasche – 2,5 ml
5X DMEM-Medium – (Art.-Nr. 90137) Eine Flasche – 2,5 ml
5X PBS mit Phenolrot – (Art.-Nr. 90136) Eine Flasche – 2,5 ml
Neutralisierungslösung – (Art.-Nr. 90138) Ein Fläschchen – 0,5 ml
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS354236CLS354249CLS354245
description
3D cell culture kit includes: Human Collagen, Mediums (RPMI, M199 and DMEM), PBS with Phenol Red and Neutralization Solution
description
from rat(tail, Natural), pack of 100 mg
description
from rat(tail, High Protein), pack of 100 mg
description
from human, pack of 0.25 mg
biological source
rat
biological source
rat (tail, Natural)
biological source
rat (tail, High Protein)
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell attachment: suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Corning 354236
manufacturer/tradename
Corning 354249
manufacturer/tradename
Corning 354245
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)