Fortfahren mit
ECSEC
mPAGE-®-Sekundärelektrodenkern
Synonym(e):
electrode assembly
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
eCl@ss:
32039090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
mPAGE®-Sekundärelektrodenkern, zur Verwendung mit dem mPAGE®-Minigeltank (MGT-4) bei der Verarbeitung von bis zu 4 Gelen.
Der mPAGE®-Minigeltank wird zur hochauflösenden Proteintrennung für manuell gegossene oder vorgegossene Polyacrylamidgele verwendet. Der Geltank ist zur Verwendung mit 8-cm-x-10-cm-Minigelen vorgesehen und mit den auf der mPAGE®-Gelgießanlage gegossenen Gelen sowie mit vorgegossenen mPAGE®-Gelen kompatibel. Der mPAGE®-Minigeltank verhindert unsachgemäße Montage und Leckagen.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECPRIMEMLID1ECCL2
description
-
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 2 packs
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
description
-
description
-
description
-
AC/DC input
300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit)
AC/DC input
300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit)
AC/DC input
-
AC/DC input
-
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)