Fortfahren mit
MLID1
mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Synonym(e):
electroporesis lid, lid with power cables
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
packaging
pkg of 1 pack
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer SystemThe mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECPRIMEECSECTNK1
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
description
-
description
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer System
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 pack
AC/DC input
300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit)
AC/DC input
300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit)
AC/DC input
300 V (maximum voltage limit), 100 watts (maximum power limit)
AC/DC input
-
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, SDS-PAGE: suitable
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
70 °C ambient temp. limit
parameter
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)