Fortfahren mit
FX0440
Formic acid
98%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
EC Index Number:
200-579-1
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
Assay:
≥98%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ameisensäure, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
sustainability
Sustainability features
impurities
≤0.05% Acetic acid (CH3COOH)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (20 °C)
3.7
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm, sulfite (SO32-): ≤0.001%
SMILES string
OC=O
cation traces
Ag: ≤0.02 ppm, Al: ≤0.05 ppm, Ba: ≤0.05 ppm, Be: ≤0.02 ppm, Bi: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.2 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.02 ppm, Cr: ≤0.05 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤2 ppm, Ge: ≤0.05 ppm, K: ≤0.1 ppm, Li: ≤0.02 ppm, Mg: ≤0.5 ppm, Mn: ≤0.05 ppm, Mo: ≤0.02 ppm, NH4+: ≤0.001%, Na: ≤0.5 ppm, Ni: ≤0.05 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sr: ≤0.02 ppm, Ti: ≤0.1 ppm, Tl: ≤0.05 ppm, V: ≤0.05 ppm, Zn: ≤0.05 ppm, Zr: ≤0.1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry Click here for more information.
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analysis Note
Acetic acid (CH3COOH): 0.05% max
Aluminum (Al): 0.05ppm max
Ammonium (NH4): 0.001% max
Assay: 98% min
Barium (Ba): 0.05ppm max
Beryllium (Be): 0.02ppm max
Bismuth (Bi): 0.1ppm max
Cadmium (Cd): 0.05ppm max
Calcium (Ca): 0.2ppm max
Chloride (Cl): 5ppm max
Chromium (Cr): 0.05ppm max
Cobalt (Co): 0.02ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.02ppm max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.001% max
Germanium (Ge): 0.05ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.02ppm max
Lithium (Li): 0.02ppm max
Magnesium (Mg): 0.5ppm max
Manganese (Mn): 0.05ppm max
Molybdenum (Mo): 0.02ppm max
Nickel (Ni): 0.05ppm max
Potassium (K): 0.1ppm max
Silver (Ag): 0.02ppm max
Sodium (Na): 0.5ppm max
Strontium (Sr): 0.02ppm max
Sulfate (SO4): 5ppm max
Sulfite (SO3): 0.001% max
Thallium (Tl): 0.05ppm max
Titanium (Ti): 0.1ppm max
Vanadium (V): 0.05ppm max
Zinc (Zn): 0.05ppm max
Zirconium (Zr): 0.1ppm max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ameisensäure
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
116.6 °F
Flammpunkt (°C)
47 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-18-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)