Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104921
NACRES:
NB.23
Material:
nitrocellulose membrane, plain white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Immobilon-NC Transfer Membrane12" x 12",
Quality Segment
material
nitrocellulose membrane, plain white filter
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?