Fortfahren mit
MABE341
Anti-Puromycin-Antikörper, Klon 17H1
clone 17H1, from rat
Synonym(e):
Anti-Puromycin Klon 17H1, Puromycin Nachweisantikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
17H1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
10
€ 495,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
17H1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
General description
Puromycin ist ein Aminonukleosid-Antibiotikum, das aus dem Bakterium Streptomyces alboniger gewonnen wird und als Proteinsynthesehemmer wirkt, der die Translation durch verfrühte Terminierung der Ribosomketten verhindert. Monoklonale Antikörper gegen Puromycin können bei standardmäßigen immunchemischen Verfahren zur direkten Überwachung der Translation verwendet werden. Diese Verfahren werden als SunSET (Surface Sensing of Translation) bezeichnet. Ein Teil des Moleküls ähnelt dem 3′-Ende der Aminoacyl-tRNA, weshalb es bei der Analyse der Proteintranslation nützlich ist. Puromycin veranlasst die DNA-Fragmentierung in Thymozyten und menschlichen HL-60-Leukämiezellen.
Puromoycin ist in neu synthetisierten Proteinen integriert. Wenn nur Puromycin vorhanden ist, weist der Antikörper neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin mit unterschiedlichen Molekulargewichten nach. Es wird jedoch eine Abnahme des Signals beobachtet, wenn auch Cycloheximid vorhanden ist, das die Proteinbiosynthese in eukaryotischen Organismen hemmt.
Immunogen
Puromycin aus Streptomyces alboniger
Application
Der Anti-Puromycin-Antikörper (Klon 17H1) dient zum Nachweis von in Proteinen integriertem Puromycin. Monoklonale Antikörper gegen Puromycin können auch bei standardmäßigen immunchemischen Verfahren verwendet werden.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Biochem/physiol Actions
Nachgewiesene Reaktion mit menschlicher Untersuchungsprobe, die mit Puromycin vorinkubiert wurde. Prognostizierte Reaktion mit allen Spezies, wenn die Probe mit Puromycin vorinkubiert wurde.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in HEK293-Zelllysaten, die mit Puromycin und Cycloheximid, oder nur mit Puromycin, behandelt wurden.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:100000-Verdünnung dieses Antikörpers wurden neu synthetisierte Proteine mit integriertem Puromycin in nur mit Puromycin behandelten HEK293-Zelllysaten nachgewiesen. Dieser Antikörper detektierte zudem geringe Mengen neu synthetisierter Proteine mit integriertem Puromycin in HEK293-Zelllysaten, die mit Puromycin und Cycloheximid behandelt wurden.
Kontrolle
HEK293-Zelllysate, die mit Puromycin und Cyclohexamid, oder nur mit Puromycin, behandelt wurden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE343MABE342EHU148381
description
clone 17H1, from rat
description
clone 12D10, from mouse
description
clone 4G11, from mouse
description
targeting human NPEPPS (2)
clone
17H1, monoclonal
clone
12D10, monoclonal
clone
4G11, monoclonal
clone
-
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
Gene Information
human ... NPEPPS(9520)
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)