Fortfahren mit
MAPK8960B
MultiScreen Punch Kit for 4 mL vials
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Usage:
Manual
Storage temp.:
room temp
Shipped in:
ambient
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Other Notes
includes multiple punch and 2 carrier racks for 4 mL vials
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MADP19650MAPK8960CMAMP09608
description
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
description
These disposable punch tips are used for Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes.
description
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
description
Radionucleotide counting by transfer of individual filters to tubes
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
usage
Manual
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 50 sheets
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
application(s)
sample preparation
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)