Fortfahren mit
MISELPRRI
MilliSentials Lab Printer Ribbon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
IA.22
UNSPSC Code:
44102408
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
diam.
× 1 in. , Ribbon Core (Inner Diameter)
roll size
1 , ∼6400 labels printed from 1 roll of ribbon
General description
The MilliSentials Lab Printer Ribbon features a thermal transfer ink capable of withstanding extreme temperatures and harsh chemical solvents.
For use with the MilliSentials Lab Labeling System
Application
Laboratory Sample Labeling
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MISELADLAMISELLABSEP83075
description
-
description
-
description
Europe
description
-
diam.
× 1 in. , Ribbon Core (Inner Diameter)
diam.
-
diam.
-
diam.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
roll size
1 , ∼6400 labels printed from 1 roll of ribbon
roll size
1 in. core , Media Roll Size
roll size
-
roll size
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)