Merck
Labor-Etiketten
Etiketten für den Laborgebrauch und die Probenverwaltung stellen je nach Probentyp, Behältergröße, Lagerbedingungen und Anwendung besondere Anforderungen. Die Kennzeichnung von Laborproben stellt viele Herausforderungen dar, wie z. B. die Lösungsmittelkompatibilität oder die Fähigkeit, beim Einfrieren und bei der Kryolagerung haften zu bleiben. Speziell für die Laborkennzeichnung konzipierte Systeme bieten laborspezifische Symbole, automatische Serialisierung und integrierte Strichkodierung, um sicherzustellen, dass Sie über die für Ihre Anwendung erforderlichen Funktionen verfügen. Das MilliSentials™ Lab Lab Labelling System bietet eine vollständige Lösung für die Laborkennzeichnung mit anpassungsfähigen Etiketten in Laborqualität, einem kompakten, WIFI-fähigen Drucker und einer maßgeschneiderten Laborkennzeichnungssoftware. Spezifische Etiketten wie CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® und Freezerbondz™ für Kryolagerung, und TOUGH-TAGS® die den meisten aggressiven Chemikalien widerstehen, können Sie darauf vertrauen, dass Ihre wertvollen Proben immer identifiziert werden können.
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 378
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 378
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
MilliSentials™ Lab Labeling System
  • Das MilliSentials™ Lab Labeling System bietet eine Komplettlösung für die Kennzeichnung von Laborproben. Die Etiketten in Laborqualität halten Temperaturen von -196 °C (flüssiger Stickstoff) bis 100 °C (kochendes Wasser) und aggressiven chemischen Lösungsmitteln (einschließlich Ethanol, DMSO, Xylol) stand. Die Etiketten wurden außerdem mit Perforationen versehen, so dass eine Größe für eine Vielzahl von Laborgefäßen wie Röhrchen, Kryovials, Petrischalen, Zellkulturplatten und Reagenzienflaschen geeignet ist. Die maßgeschneiderte Software bietet vorgefertigte Etikettenvorlagen für Laborgefäße, ermöglicht das Speichern von Etiketten für einen schnellen Wiederholungsdruck und verfügt über eine Funktion zum Hochladen von Tabellenkalkulationen für den Druck großer Mengen. 
  • CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® Kryo-Etiketten sind temperaturbeständig von -196 °C bis 80 °Cund sind in Größen erhältlich, die zu Fläschchen, Mikroröhrchen, Gefrierboxen, Mikroplatten, Zellkulturplatten, Plastikbeuteln und anderen Behältern für die Lagerung in flüssigem Stickstoff, Gefrierschränken und für die Arbeit mit Proben auf Trockeneis passen. 
  • TOUGH-TAGS® sind chemisch resistente Etiketten, die der direkten Einwirkung oder dem Eintauchen in organische Lösungsmittel, Alkohole und aggressive oder ätzende Chemikalien standhalten.TOUGH-TAGS®-Etiketten sind temperaturbeständig von -40° C bis 121 °C, einschließlich kochendem Wasserbad und Autoklavieren, was sie für die Kennzeichnung von Materialien, die im Autoklaven sterilisiert werden müssen, nützlich macht, und werden mit einem Hochleistungskleber für Metall-, Glas- und Kunststoffbehälter hergestellt. 
  • Unsere Drucklösungen sind für das Probenmanagement und die Bestandsverfolgung konzipiert und können in den Arbeitsablauf Ihres Labormanagements integriert werden. 
  • Eine Reihe von Klebebändern ist für die Kennzeichnung von Proben, Geräten und Materialien im Labor erhältlich, und zwar in einer Vielzahl von Farben, Größen und Konfigurationen zur Farbcodierung und Bequemlichkeit. 
  • Wir bieten auch Marker für eine Vielzahl von Laboranwendungen an, einschließlich ethanol- und alkoholbeständige Marker, kryogene Marker und wasserbeständige Marker in einer Reihe von Farben