Fortfahren mit
MTGR75000
Aervent-50 Filtereinheit, 0,2 µm, hydrophob, 1/8“-NPTM
pore size 0.2 μm
Synonym(e):
Aervent® 50 Kapselfilter, EPA-Nr. 041237-FRA-001
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PTFE membrane, polypropylene , polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
gamma compatible
product line
Aervent®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Aervent®
parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
technique(s)
gas filtration: suitable
L
5.7 cm (2.24 in.)
W
2.4 in.
diam.
6.2 cm (2.4 in.)
filtration area
19.6 cm2
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.0 mg
matrix
Aervent®
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 25 °C
fitting
(3 mm (1/8 in.) NPT Inlet and Outlet)
shipped in
ambient
General description
Dieser hydrophobe Aervent® Kapselfilter enthält eine Aervent 50‑mm‑PTFE-Membran in einem bidirektional einsetzbaren Polypropylen-Gehäuse. Dieser Sterilfiltrier- Filter mit 0,2 μm Porengröße und 19,6 cm2 Filtrationsfläche ist für kritische, klein angelegte Gasleitungs- und Belüftungsvorrichtungen konzipiert. Die hydrophobe Aervent PTFE-Membran in dem MTGR75000 bietet schnelle Flussraten und hohen Durchsatz, einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und Partikel- abscheidung sowie eine breite chemische Kompatibilität. Für die Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Aervent-50 Filter mit der Bestell- und Chargennummer im Heißprägeverfahren versehen. Jeder Aervent® Kapsel- filter wird während der Herstellung auf Integrität geprüft.
Application
Typische Anwendungen
  • Sterile Belüftung von Gefäßen und Ballonflaschen
  • Autoklaven-Vakuumbrechventil-Leitung
  • Sterilfiltration nicht-wässriger Flüssigkeiten mit kleinem Volumen
  • Einlass- und Auslass-Gasfiltration bei kleinen Fermentern
Preparation Note
Sterilisationsmethode
10 Autoklavenzyklen von 30 min bei 130 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Analysis Note
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von 107 KBE cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) gemäß ASTM F838-83-Methode
Extrahierbare Substanzen: in 70/30 % IPA/Wasser
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Bioprocessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MTGR65010MTGR75010MTGR85010
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
description
pore size 0.2 μm
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
product line
Aervent®
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
filtration area
19.6 cm2
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
Aervent®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)