Fortfahren mit
MX0335
Mercuric Acetate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Mercuric Acetate, Acetic Acid,Mercuric Salt,Mercury(II) Acetate, Acetic Acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3COO)2Hg
CAS-Nummer:
EC Index Number:
216-491-1
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
400 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
reduction residue
≤0.02%
mp
178-180 °C (decomposition)
solubility
400 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Hg+: ≤0.3%, heavy metals: ≤0.002%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Contains mercury. Do not put in trash. Manage as hazardous waste.
Analysis Note
Assay (complexometric): 99.0% min
Chloride (Cl): 0.005% max
Iron (Fe): 0.001% max
Mercury (I) (as Hg): 0.3% max
Nitrate (NO3): 0.005% max
Other heavy metals: 0.002% max
Residue after reduction: 0.02% max
Substances insoluble in dilute acetic acid: %
Sulfate (SO4): 0.005% max
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1600-27-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)