Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
plain filter, polypropylene membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
1 h at 90 °C
filter diam.
90 mm
thickness
190 μm ± 50 μm
gravimetric extractables
0.5%
pore size
0.45 μm pore size, >40 % porosity
bubble point
>9.0 psi, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Application
- Klärfiltration von wässrigen und organischen Lösungen
- Allgemeine Filtration
- Filtration der mobilen Phase in der HPLC/LC-MS
- Klärfiltration von Säuren und Basen
- PFAS-Probenfiltration
Features and Benefits
- Geringes Maß an extrahierbaren Bestandteilen
- Hohe thermische Stabilität
- Breite chemische Kompatibilität
- Schnelle Flussraten von Flüssigkeiten
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 0.45 µm, 90 mm, hydrophilic, polypropylene | description 0.45 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene | description 0.2 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene | description 0.45 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| pore size >40 % porosity, 0.45 μm pore size | pore size >40 % porosity, 0.45 μm pore size | pore size 0.2 μm pore size, >40 % porosity | pore size >40 % porosity, 0.45 μm pore |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material plain filter, polypropylene membrane, white filter | material polypropylene membrane, plain filter, white filter | material polypropylene membrane, white filter, plain filter | material polypropylene membrane, white filter, plain filter |
| parameter 1 h at 90 °C | parameter 1 h at 90 °C | parameter 1 h at 90 °C | parameter 1 h at 90 °C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polypropylen-Membranfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?