Fortfahren mit
PX0397
Perchlorsäure
OmniTrace
Synonym(e):
aa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
OmniTrace®
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniTrace
PX0397-1 and PX0397-2 are packaged in poly coated glass bottles
Legal Information
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchlorsäure
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)