Merck
RAWG047S6
S-Pak® Membranfilter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white gridded sterile membranes for microbiological analysis
Synonym(e):
Membranfilter, semipermeable Membranen, S-Pak Filter, 1,2 µm, 47 mm, weiß, mit Netzaufdruck, steril
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
Hersteller/Markenname
S-Pak®
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Porengröße
1.2 μm pore size
Aufnahme
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type cider
sample type wine
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
S-Pak-Filter bestehen aus Cellulosemischestern (MCE) mit einer Porengröße von 1,2 μm, sind weiß mit Netzaufdruck und weisen einen Durchmesser von 47 mm auf. Die sterilen, gebrauchsfertigen, einzeln verpackten Filter sind einfach anzuwenden und besser für das Prüfen von Hefen und Schimmelpilzen in Proben wie ′schwer zu filtrierenden′ Getränken geeignet
Anwendung
Membranfiltrationsmethode für die mikrobiologische Analyse
Verpackung
Individuell versiegelt, mit blauem Trennpapier, steril
Sonstige Hinweise
Ersetzt: RAWG 047 S0
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)