Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Segment
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
genomic analysis
detection method
fluorometric
General description
Fluorescently labeled primers are used as probes to detect the amplified PCR product. It is used to produce the amplicon. These probes are designed such that the primer extension leads to improved fluorescence.
The Amplifluor® UniPrimer-fluorescein is a hairpin primer labeled with a fluorescent energy transfer pair (fluorescein and non-fluorescent quencher) and a 3′ single-stranded oligonucleotide tail and is provided at a concentration of 5.0 μM (25.0 mL).
Fluorescence (Linear:Hairpin): 39. Excitation = 495nm; Emission = 516nm.
Fluorescence (Linear:Hairpin): 39. Excitation = 495nm; Emission = 516nm.
Physical form
5.0μM (25.0mL)
Legal Information
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amplifluor® UniPrimer II Fluorescein
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?