Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
BioTracker™ Blue Live Cell Cycle Assay Solution,
biological source
human
Quality Segment
packaging
vial of 50 tests
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description Quick and efficient transport of labeled NTPs into cells for live cell imaging of DNA replication, synthesis, etc. Labeling of DNA with fluorescent NTPs is one of the essential methods in cell cycle analysis. |
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source - |
| technique(s) flow cytometry: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) live cell imaging : suitable, cell based assay: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
Signalwort
Danger
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9016-45-9
9016-45-9
9016-45-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?