Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
1.5 in. Blanks,
Quality Segment
General description
6 pack of 3.81 cm (1.5 in.) Blanks for feed/permeate port
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description I.D. × O.D. × L 10 mm × 1/2 in. × 25 cm |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1.5 in. Blanks
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?