Fortfahren mit
PG9H9BB386AD
PrecisePEG
DOTA-NHS Ester
Synonym(e):
2,2',2''-(10-(2-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H31O10N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
501.49
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C20H31N5O10/c26-15-1-2-16(27)25(15)35-20(34)14-24-9-7-22(12-18(30)31)5-3-21(11-17(28)29)4-6-23(8-10-24)13-19(32)33/h1-14H2,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
Inchi Key
XSVWFLQICKPQAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold Pack
Purity
90%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DOTA-NHS Ester
hstatements
Sicherheitshinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)