Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

PG9H9BB387E7

PrecisePEG

Biotin-PEG3-CONH-Ph-CF3-diazirine

Synonym(e):

N-(3-oxo-1-(4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenyl)-6,9,12-trioxa-2-azatetradecan-14-yl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C28H39O6N6S1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
644.72
MDL number:
Das Produkt PG9H9BB387E7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C28H39F3N6O6S/c29-28(30,31)27(36-37-27)20-7-5-19(6-8-20)17-33-24(39)9-11-41-13-15-43-16-14-42-12-10-32-23(38)4-2-1-3-22-25-21(18-44-22)34-26(40)35-25/h5-8,21-22,25H,1-4,9-18H2,(H,32,38)(H,33,39)(H2,34,35,40)/t21-,22-,25-/m0/s1

Inchi Key

DYDRORMEQWOQIZ-HWBMXIPRSA-N

Shipping Temperature

ambient

Purity

96%

Storage temp.

-20

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Biotin-PEG3-CONH-Ph-CF3-diazirine


hstatements

pcodes



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen