Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt PG9H9BC7AFBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H16N2O2.C2HF3O2/c11-7-3-1-2-4-8-12-9(13)5-6-10(12)14;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7-8,11H2;(H,6,7)
Inchi Key
RBQIUIPYPXTLRY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
pcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.