Fortfahren mit
PG9H9BC7B166
PrecisePEG
endo BCN-PEG3-NHS Ester
Synonym(e):
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 1-((1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)-3-hydroxy-2,7,10,13-tetraoxa-4-azahexadec-3-en-16-oate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt PG9H9BC7B166 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C24H34N2O9/c27-21-7-8-22(28)26(21)35-23(29)9-11-31-13-15-33-16-14-32-12-10-25-24(30)34-17-20-18-5-3-1-2-4-6-19(18)20/h18-20H,3-17H2,(H,25,30)/t18-,19+,20-
Inchi Key
HCELGENRAWFQSJ-ACDBMABISA-N
Storage temp.
-20
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-2012_SDS.pdf
hstatements
pcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)