Produktname
DIG-High Prime DNA-Markierungs- und Detektions-Starterkit II, sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay), sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
usage
sufficient for 12 labeling reactions (10 ng to 3 μg per assay)
sufficient for 24 blots (blots of 100 cm2)
manufacturer/tradename
Roche
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
−20°C
Quality Level
Application
- in Southern Blots
- in Northern Blots
- in Dot Blots
- in Kolonie- und Plaque-Hybridisierungen
- für alle Arten der Filter-Hybridisierung
- für den Nachweis von Genen in einfacher Kopienzahl in der genomischen Gesamt-DNA, selbst in Organismen von hoher Komplexität, z. B. Menschen, Gerste und Weizen
Biochem/physiol Actions
General description
Other Notes
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.