Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,30 |
6.25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 282,00 |
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 851,00 |
Über diesen Artikel
€ 69,30
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions
shelf life
≤18 mo.
feature
Fast PCR, dNTPs included, hotstart: no
packaging
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5101), pkg of 25 mL (KK5103), pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5102)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
Die PCR-Kits KAPA2G Fast ReadyMix™ wurden speziell für die Durchführung einer Fast-PCR entwickelt. Damit kann gegenüber herkömmlichen, mit Wildtyp-Taq-DNA-Polymerase durchgeführten PCR-Assays 20–70 % Reaktionszeit eingespart werden. Die Reaktionsleistung wird in keiner Weise beeinträchtigt und es werden keine speziellen PCR-Verbrauchsmaterialien oder Thermocycler benötigt.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Extensionszeiten von nur 1 s pro Kilobase
- Breite Erfassung von AT- und GC-reichen Targets
Hohe Geschwindigkeit, höhere Leistung:
- Einzelkopie-Sensitivität in komplexen Zielsequenzen
- Erhöhte Ausbeuten
Einige Anmerkungen:
- KAPA2G Fast ReadyMix-PCR-Kits enthalten die speziell für eine Fast-PCR entwickelten KAPA2G Fast DNA-Polymerasen.
- Bei einer Extensionszeit von 1 s für Amplikons <1 kb und 15 s/kb für längere Amplikons verkürzt sich die Gesamtreaktionszeit um 20–70 %.
- Es sind keine Spezialinstrumente oder PCR-Verbrauchsmaterialien erforderlich.
- Das optimierte Puffersystem erhöht die Ausbeute, Spezifität und Sensitivität und ermöglicht ein effizientes Primer-Annealing über einen weiten Bereich von Primer-Längen, GC-Gehalten und Schmelztemperaturen.
- Für eine hohe Reaktionseffizienz sollte das Reaktionsvolumen 25 μL nicht überschreiten.
- Der KAPA2G Fast ReadyMix enthält 1,5 mM MgCl2 bei 1X. Im Lieferumfang des KAPA2G Fast ReadyMix sind zwei inerte Tracking-Farbstoffe enthalten, womit ein direktes Auftragen auf Agarosegele ermöglicht wird.
- Reaktionsprodukte haben 3′-dA-Enden und können in TA-Klonierungsvektoren geklont werden.
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for PCR, 2 ×, with dye | description 2 ×, with dye | description with dNTPs | description 2 × |
| technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions | usage sufficient for 500 reactions, sufficient for 100 reactions | usage - | usage sufficient for 500 reactions, sufficient for 100 reactions |
| shelf life ≤18 mo. | shelf life ≤18 mo. | shelf life ≤18 mo. | shelf life ≤18 mo. |
| feature hotstart: no, Fast PCR, dNTPs included | feature hotstart, Multiplex PCR, dNTPs included, Fast PCR | feature - | feature hotstart, Fast PCR, Multiplex PCR, dNTPs included |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
STOT SE 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?