Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 796,00 |
Über diesen Artikel
€ 173,00
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>0.1 U/mg lyophilizate, 25 °C (4-phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg as substrate)
specific activity
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
packaging
pkg of 100 mg (10269638001), pkg of 500 mg (11097113001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light yellow to brown
optimum pH
7.0-8.0
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
proteolytic activities <0.1 U/mg (hemoglobin as the substrate)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Ca. 1 mg/ml (Collagenase: 0,1 U/ml, Dispase: 0,8 U/ml)
Enzymaktivität:
Collagenase: 0,1 U/mg (nach Wünsch) Lyophilisat (+25 °C, 4-Phenyl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg als Substrat)
Dispase®: 0,8 U/mg (nach Wünsch) Lyophilisat (+37 °C, Casein als Substrat, pH 7,5)
Kontaminierende proteolytischen Aktivitäten: <0,1 U/mg Lyophilisat (Hämoglobin als Substrat)
Arbeitslösung: Vorbereitung der Arbeitslösung Enzym in Wasser lösen, auf eine Endkonzentration von 100 mg/ml. Mit PBS (Ca2+/Mg2+-frei) auf eine Endkonzentration von 1 mg/ml verdünnen und durch einen sterilen 0,2-μm-Membranfilter filtrieren.
Enzymkonzentration der sterilen Lösung: Collagenase, 0,1 U/ml PBS; Dispase®, 0,8 U/ml PBS.
Inhibitoren:
Collagenase-Inhibitoren: EDTA, EGTA
Collagenase/Dispase wird durch Serum nicht gehemmt.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Die rekonstituierte Lösung ist bei -15 bis -25 °C stabil.
Hinweis: In geeigneten Aliquoten aufbewahren und wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Other Notes
Legal Information
Signalwort
Danger
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Gefahrencodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10035-04-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?