Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 213,00 |
3 x 50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 470,00 |
€ 213,00
biological source
Staphylococcus aureus (V8)
form
lyophilized (salt-free), lyophilized
specific activity
≥15 units/mg protein
mol wt
Mr 27 kDa
packaging
pkg of 3 × 50 μg (11047817001), pkg of 50 μg (11420399001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
4.0-7.8
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Hitzeinaktivierung: Die meisten Proteasen in Sequenzierqualität werden durch 5-minütiges Sieden gestoppt.
Features and Benefits
Preparation Note
Mit einer Mindestmenge von 1 bis 5 μg Insulin Box, können ausreichende Mengen mit der Säule Aquapore RUP 300, 4,6 x 100 nm, 7 μm nachgewiesen werden.
Arbeitslösung: Als Lösungsmittel wird bidestilliertes Wasser empfohlen.
Andere Lösungsmittel außer Wasser wurden noch nicht getestet; Roche empfiehlt die Verwendung von 50 mM Hepes, pH 7,8.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 1-2 Tage bei +2 °C bis +8 °C.
Stabilität: Innerhalb des spezifizierten Bereichs 12 Monate bei +2 bis +8 °C; trocken gelagert.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description from Staphylococcus aureus V8 | description from Staphylococcus aureus V8 | description from Pseudomonas fragi | description suitable for protein sequencing, lyophilized powder |
| specific activity ≥15 units/mg protein | specific activity 20 U/mg | specific activity ≥20000 units/mg protein | specific activity - |
| biological source Staphylococcus aureus (V8) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form lyophilized, lyophilized (salt-free) | form lyophilized (salt-free) | form lyophilized | form lyophilized powder |
| mol wt Mr 27 kDa | mol wt 30 kDa | mol wt 27 kDa | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - |
Signalwort
Danger
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Gefahrencodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?