Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 207,00 |
200 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 663,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32039090
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution (ready-to-use)
packaging
pkg of 200 mL (11667165001), pkg of 50 mL (11667157001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Einphasige Lösung von Phenol und Guanidinthiocyanat für die RNA-, DNA- und Proteinisolierung.
Application
Gebrauchsfertiges Reagens für die gleichzeitige Isolierung von Gesamt-RNA, DNA und Proteinen aus Zellen oder Gewebe von Menschen, Pflanzen, Hefe, Bakterien oder Viren. Gemäß der aktuellen Qualitätssicherung ist die RNA nicht zersetzt und frei von Protein oder DNA. Nach der Aufreinigung sind viele Anwendungen möglich:
Features and Benefits
Das TriPure-Isolierungsreagens ermöglicht die gleichzeitige Isolierung von RNA, DNA und Protein aus derselben Probe in einer einstufigen Flüssigphasentrennung. RNA, DNA und Protein werden in verschiedene organische und wässrige Phasen getrennt, aus denen sie durch eine Reihe an Alkoholpräzipitationen leicht aufgereinigt werden können.
- Arbeiten Sie mit einem leicht zu bedienenden Kit. Der rote Farbstoff in dem Reagens vereinfacht die Identifizierung von verschiedenen Phasen.
- Verarbeiten Sie ein breites Spektrum an Ausgangsproben. Passen Sie das Kit leicht an Ihre Bedürfnisse an.
- Vereinfachen Sie Isolierungsprotokolle. Verwenden Sie ein einzelnes Reagens, das DNA-freie RNA, RNA-freie DNA und Proteine isoliert.
- Erhöhen Sie die Ausbeute an intakter RNA. TriPure-Isolierungsreagens bietet eine sofortige chatrope Denaturierungsumgebung, die eine endogene RNase-Aktivität eliminiert.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
TriPure is a trademark of Roche
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description solution (ready-to-use), pkg of 50 mL (11667157001), pkg of 200 mL (11667165001) | description - | description For processing total and small RNA from human, animal, plant, bacterial,and viral samples | description - |
| packaging pkg of 50 mL (11667157001), pkg of 200 mL (11667165001) | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Chemicon® |
| form solution (ready-to-use) | form liquid | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?