Fortfahren mit
09-0790
Ethanol (denatured)
94.8-95.8%, JIS special grade
Synonym(e):
Ethylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
15101802
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
eCl@ss:
32160703
Assay:
94.8-95.8%
Grade:
JIS special grade
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethanol, JIS special grade, 94.8-95.8%
grade
JIS special grade
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
assay
94.8-95.8%
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)