Fortfahren mit
00344
5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on -Lösung
~1.2% in H2O
Synonym(e):
5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4ClNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.60
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1210149
MDL number:
eCl@ss:
32150313
concentration
~1.2% in H2O
impurities
~0.3% 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, ~1% magnesium chloride, ~25% magnesium nitrate
refractive index
n20/D 1.378
mp
200-230 °C
SMILES string
CN1SC(Cl)=CC1=O
InChI
1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
InChI key
DHNRXBZYEKSXIM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)