Fortfahren mit
04016
3-Pentadecylphenol
analytical standard
Synonym(e):
2-Deoxy-urushiol I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)14C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.51
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
207-921-9
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
carbon content, 82.83% , hydrogen content, 11.92%
bp
190-195 °C/1 mmHg (lit.)
mp
50-53 °C (lit.), 52-55 °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C21H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20-17-15-18-21(22)19-20/h15,17-19,22H,2-14,16H2,1H3
InChI key
PTFIPECGHSYQNR-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Pentadecylphenol is classified under the amphiphilic phenolic lipids group of chemicals.
Application
3-Pentadecylphenol may be used as a reference standard for the analysis of 3-pentadecylphenol as a bioactive compound in Aplotaxis auriculata rhizome by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It has been reported to have been used as a reference standard for the determination of 3-pentadecylphenol in Sakhalin-Ainu as well as Ryukyu lacquerwares and in Japanese ancient lacquerwares excavated from Jomon period ruins by pyrolysis GC-MS.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)