Fortfahren mit
04887
Redoxstandard
124 mV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
description
redox potential: 124 mV ±5 mV, 25°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
This Redox standard has a potential of 124 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Application
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Features and Benefits
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
788554066180138
description
124 mV
description
465 mV
description
200 mV
description
600 mV
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
pharmaceutical
description
redox potential: 124 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 465 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 200 mV ±5 mV, 25°C
description
redox potential: 600 mV ±5 mV, 25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Redoxstandard
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)